Rubidium perchlorate 99%
Leverancier: Apollo Scientific
|
Gevaar
|
APOSIN3040-25GEA
455
EUR
APOSIN3040-25G
Rubidium perchlorate 99%
Rubidium perchlorate
Formule:
ClO₄Rb MW: 184,92 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00016294 CAS-nummer: 13510-42-4 UN: 1481 ADR: 5.1,II |