Ruthenium(III) chloride hydrate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Gevaar
APOSIN3062-1GEA 22.6 EUR
APOSIN3062-1G
Ruthenium(III) chloride hydrate 97%
Ruthenium(III) chloride hydrate
Formule: Cl₃Ru·xH₂O
MW: 207,43 g/mol (anhy)
Smeltpunt: 100 °C (ontbinding)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00149844
CAS-nummer: 14898-67-0
EINECS: 233-167-5
UN: 3260
ADR: 8,II