Samarium 99,9%, chips

Waarschuwing

APOSIN3067-50GEA 0 EUR
APOSIN3067-50G APOSIN3067-10G
Samarium 99,9%, chips
Samarium
Formule: Sm
MW: 150,36 g/mol
Kookpunt: 1900 °C
Smeltpunt: 1072 °C
Dichtheid: 7,54 g/cm³ (25 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00011233
CAS-nummer: 7440-19-9
EINECS: 231-128-7
UN: 3132
ADR: 4.3+4.1,II

Bestel nu

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR