Tin(IV) tert-butanolate 99.99%
Leverancier: Apollo Scientific
Gevaar
APOSIN3278-10GEA 519 EUR
APOSIN3278-10G
Tin(IV) tert-butanolate 99.99%
Tin(IV) tert-butanolate
Formule: C₁₆H₃₆O₄Sn
MW: 411,165 g/mol
Smeltpunt: 45 °C
Dichtheid: 1,06 g/cm³ (25 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00156551
CAS-nummer: 36809-75-3
UN: 3146
ADR: 6.1,III