Strontium carbonate 99+%

Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing

APOSIN3343-1KGEA 0 EUR
APOSIN3343-1KG APOSIN3343-250G
Strontium carbonate 99+%
Strontium carbonate
Formule: CO₃Sr
MW: 147,63 g/mol
Smeltpunt: 1497 °C
Dichtheid: 3,7 g/cm³ (25 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00011250
CAS-nummer: 1633-05-2

Bestel nu

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR