Terbium(III) bromide hydrate 99.99%
APOSIN3466-50GEA
0
EUR
APOSIN3466-50G
APOSIN3466-10G
Terbium(III) bromide hydrate 99.99%
Terbium(III) bromide hydrate
Formule:
Br₃Tb·H₂O MW: 416,65 g/mol Smeltpunt: 170 °C (ontbinding) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00049571 CAS-nummer: 15162-98-8 |