Thulium(III) oxide 99.99%
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
APOSIN3616-1GEA 0 EUR
APOSIN3616-1G
Thulium(III) oxide 99.99%
Thulium(III) oxide
Formule: O₃Tm₂
MW: 385,87 g/mol
Smeltpunt: 2425 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00011285
CAS-nummer: 12036-44-1