Zinc acetate, watervrij 99.99%
Gevaar
APOSIN3882-50GEA 0 EUR
APOSIN3882-50G
Zinc acetate, watervrij 99.99%
Zinc acetate
Formule: C₄H₆O₄Zn
MW: 183,48 g/mol
Smeltpunt: 200 °C (ontbinding)
Dichtheid: 1,84 g/cm³ (25 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00012454
CAS-nummer: 557-34-6
EINECS: 209-170-2
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III