3-Methoxythiophenol
Leverancier: Apollo Scientific
Gevaar
APOSOR0120-5GEA 97.7 EUR
APOSOR0120-5G APOSOR0120-25G APOSOR0120-1G
3-Methoxythiophenol
3-Methoxythiophenol
Formule: C₇H₈OS
MW: 140,21 g/mol
Kookpunt: 225…226 °C
Dichtheid: 1,136 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 96 °C
Opslagtemperatuur: Koelkast
MDL-nummer: MFCD00004841
CAS-nummer: 15570-12-4
EINECS: 239-617-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III