3-Amino-2,6-dichloropyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Gevaar
APOSOR0126-5GEA 16.1 EUR
APOSOR0126-5G APOSOR0126-100G APOSOR0126-25G
3-Amino-2,6-dichloropyridine 98%
3-Amino-2,6-dichloropyridine
Formule: C₅H₄Cl₂N₂
MW: 163,01 g/mol
Smeltpunt: 120…124 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00023417
CAS-nummer: 62476-56-6
EINECS: 263-559-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III