2,5-Dichlorophenyl isocyanate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
APOSOR015004-25GEA
256
EUR
APOSOR015004-25G
APOSOR015004-5G
2,5-Dichlorophenyl isocyanate 97%
2,5-Dichlorophenyl isocyanate
- May form small amount of sediment.
Formule:
C₇H₃Cl₂NO Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00002002 CAS-nummer: 5392-82-5 |