Triisopropylchlorosilane
Leverancier: Apollo Scientific
Gevaar
APOSOR0155-500GEA 275 EUR
APOSOR0155-500G APOSOR0155-100G
Triisopropylchlorosilane
Triisopropylchlorosilane
Formule: C₉H₂₁ClSi
MW: 192,8 g/mol
Kookpunt: 79…80 °C/10mmHg
Dichtheid: 0,902 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 62 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00009656
CAS-nummer: 13154-24-0
UN: 2987
ADR: 8,II