5-Bromo-2-chloroanisole
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
APOSOR0177-5GEA 17.6 EUR
APOSOR0177-100G APOSOR0177-5G APOSOR0177-25G APOSOR0177-1G
5-Bromo-2-chloroanisole
5-Bromo-2-chloroanisole
Formule: C₇H₆BrClO
MW: 221,48 g/mol
Kookpunt: 240…245 °C
Smeltpunt: 27…28 °C
Dichtheid: 1,631 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 113 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00078659
CAS-nummer: 16817-43-9