3,5-Dichlorobenzamide 97%

Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing

APOSOR0338-25GEA 0 EUR
APOSOR0338-25G APOSOR0338-5G
3,5-Dichlorobenzamide 97%
3,5-Dichlorobenzamide
Formule: C₇H₅Cl₂NO
Smeltpunt: 160…162 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00057644
CAS-nummer: 5980-23-4

Bestel nu

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR