2,4-Dichlorobenzoyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Gevaar
APOSOR0342-50GEA 19 EUR
APOSOR0342-50G APOSOR0342-250G
2,4-Dichlorobenzoyl chloride
2,4-Dichlorobenzoyl chloride
Formule: C₇H₃Cl₃O
MW: 209,46 g/mol
Kookpunt: 150 °C/34mmHg
Smeltpunt: 16…20 °C
Dichtheid: 1,494 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 137 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00000661
CAS-nummer: 89-75-8
EINECS: 201-938-4
UN: 3261
ADR: 8,II