Diphenyl disulphide
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
APOSOR0792-25GEA 80 EUR
APOSOR0792-25G APOSOR0792-500G APOSOR0792-100G
Diphenyl disulphide
Diphenyl disulphide
Formule: C₁₂H₁₀S₂
MW: 218,34 g/mol
Kookpunt: 191…192 °C/15mmHg
Smeltpunt: 58…62 °C
Opslagtemperatuur: Koelkast
MDL-nummer: MFCD00003065
CAS-nummer: 882-33-7
EINECS: 212-926-4
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III