4-Pyridone
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
APOSOR1002-10GEA 14.7 EUR
APOSOR1002-10G APOSOR1002-100G APOSOR1002-25G
4-Pyridone
4-Pyridone
Formule: C₅H₅NO
MW: 95,1 g/mol
Kookpunt: 230…235 °C/12mmHg
Smeltpunt: 140…147 °C
Vlampunt: 221 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00006419
CAS-nummer: 626-64-2
EINECS: 210-958-3