4-Methylbenzylamine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Gevaar
APOSOR10024-25GEA 102 EUR
APOSOR10024-25G APOSOR10024-100G
4-Methylbenzylamine 98%
4-Methylbenzylamine
Formule: C₈H₁₁N
MW: 121,18 g/mol
Kookpunt: 195…197 °C
Smeltpunt: 41609 °C
Dichtheid: 0,955 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 75 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00008123
CAS-nummer: 104-84-7
EINECS: 203-243-2
UN: 2735
ADR: 8,III