3-Phenylpropionic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
APOSOR10046-100GEA 30.1 EUR
APOSOR10046-100G APOSOR10046-500G
3-Phenylpropionic acid
3-Phenylpropionic acid
Formule: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Kookpunt: 280 °C
Smeltpunt: 45…48 °C
Dichtheid: 1,071 g/cm³ (25 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00002771
CAS-nummer: 501-52-0