4-Chlorobenzylamine
Leverancier: Apollo Scientific
Gevaar
APOSOR10085-5GEA 61.1 EUR
APOSOR10085-5G APOSOR10085-25G APOSOR10085-100G
4-Chlorobenzylamine
4-Chlorobenzylamine
Formule: C₇H₈ClN
MW: 141,6 g/mol
Kookpunt: 229 °C
Dichtheid: 1,16 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 90 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00008121
CAS-nummer: 104-86-9
EINECS: 203-245-3
UN: 2735
ADR: 8,III