2,3-Dimethylindole 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
APOSOR10173-25GEA 91.6 EUR
APOSOR10173-25G
2,3-Dimethylindole 97%
2,3-Dimethylindole
Formule: C₁₀H₁₁N
MW: 145,2 g/mol
Kookpunt: 285 °C
Smeltpunt: 105…107 °C
Opslagtemperatuur: Koelkast
MDL-nummer: MFCD00005617
CAS-nummer: 91-55-4
EINECS: 202-076-2