6-Nitroindole
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
APOSOR10187-5GEA 39.4 EUR
APOSOR10187-5G APOSOR10187-1G
6-Nitroindole
6-Nitroindole
Formule: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,15 g/mol
Smeltpunt: 137…143 °C
Opslagtemperatuur: Koelkast
MDL-nummer: MFCD00051497
CAS-nummer: 4769-96-4