4-Benzyloxy-2-methylphenylboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
APOSOR10356-25GEA 448 EUR
APOSOR10356-25G APOSOR10356-1G APOSOR10356-5G
4-Benzyloxy-2-methylphenylboronic acid
4-Benzyloxy-2-methylphenylboronic acid
Formule: C₁₄H₁₅BO₃
MW: 242,08 g/mol
Smeltpunt: 154…158 °C
Opslagtemperatuur: Koelkast
MDL-nummer: MFCD03788404
CAS-nummer: 847560-49-0