2,4-Dichlorophenylboronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
APOSOR10443-5GEA 14.7 EUR
APOSOR10443-100G APOSOR10443-5G APOSOR10443-25G
2,4-Dichlorophenylboronic acid 98%
2,4-Dichlorophenylboronic acid
Formule: C₆H₅BCl₂O₂
MW: 190,82 g/mol
Smeltpunt: 246…249 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00013930
CAS-nummer: 68716-47-2