2,3-Dihydrobenzofuran-5-boronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
APOSOR10449-1GEA 65.5 EUR
APOSOR10449-1G APOSOR10449-5G
2,3-Dihydrobenzofuran-5-boronic acid
2,3-Dihydrobenzofuran-5-boronic acid
Formule: C₈H₉BO₃
MW: 163,97 g/mol
Smeltpunt: 260…270 °C
Opslagtemperatuur: Koelkast
MDL-nummer: MFCD02681979
CAS-nummer: 227305-69-3