2,5-Dimethylphenylboronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
APOSOR10463-5GEA 14.7 EUR
APOSOR10463-5G APOSOR10463-100G APOSOR10463-25G
2,5-Dimethylphenylboronic acid 98%
2,5-Dimethylphenylboronic acid
Formule: C₈H₁₁BO₂
MW: 149,98 g/mol
Smeltpunt: 186…191 °C
Opslagtemperatuur: Koelkast
MDL-nummer: MFCD01863525
CAS-nummer: 85199-06-0