(4-Methoxyphenyl)acetic acid

Leverancier: Apollo Scientific
Gevaar

APOSOR10950-100GEA 14.7 EUR
APOSOR10950-100G APOSOR10950-500G
(4-Methoxyphenyl)acetic acid
(4-Methoxyphenyl)acetic acid
Formule: (C₆H₄(OCH₃))CH₂COOH
MW: 166,18 g/mol
Kookpunt: 138…140 °C/3mmHg
Smeltpunt: 84…88 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00004345
CAS-nummer: 104-01-8
EINECS: 203-166-4

Bestel nu

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR