4-(4-Formylphenoxy)benzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
APOSOR110983-1GEA 87.3 EUR
APOSOR110983-1G
4-(4-Formylphenoxy)benzonitrile
4-(4-Formylphenoxy)benzonitrile
Formule: C₁₄H₉NO₂
MW: 223,2300 g/mol
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD08276813
CAS-nummer: 90178-71-5