4-Methylindole 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
APOSOR1114-5GEA 33.5 EUR
APOSOR1114-5G APOSOR1114-1G APOSOR1114-25G
4-Methylindole 96%
4-Methylindole
Formule: C₉H₉N
MW: 131,18 g/mol
Kookpunt: 267 °C
Smeltpunt: 5 °C
Dichtheid: 1,06 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >112 °C
Opslagtemperatuur: Koelkast
MDL-nummer: MFCD00005668
CAS-nummer: 16096-32-5
EINECS: 240-262-5