2',4'-Dihydroxyacetophenone 98%
Leverancier: Apollo Scientific
APOSOR1119-100GEA 37.9 EUR
APOSOR1119-100G
2',4'-Dihydroxyacetophenone 98%
2',4'-Dihydroxyacetophenone
Formule: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Smeltpunt: 143…145 °C
Dichtheid: 1,18 g/cm³ (25 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00002279
CAS-nummer: 89-84-9