2',5'-Dimethoxyacetophenone 99+%
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
APOSOR1120-500GEA 0 EUR
APOSOR1120-500G APOSOR1120-100G APOSOR1120-25G
2',5'-Dimethoxyacetophenone 99+%
2',5'-Dimethoxyacetophenone
Formule: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180,2 g/mol
Kookpunt: 154…156 °C/10mmHg
Smeltpunt: 18…20 °C
Dichtheid: 1,139 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >113 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00008728
CAS-nummer: 1201-38-3
EINECS: 214-858-0