6-Nitro-2-picoline 95+%
APOSOR11388-5GEA
0
EUR
APOSOR11388-5G
APOSOR11388-1G
APOSOR11388-10G
6-Nitro-2-picoline 95+%
6-Nitro-2-picoline
Formule:
C₆H₆N₂O₂ MW: 138,1240 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD04114203 CAS-nummer: 18368-61-1 |