5-Chloro-4-quinazolone 98%

Waarschuwing

APOSOR11419-5GEA 0 EUR
APOSOR11419-5G APOSOR11419-1G
5-Chloro-4-quinazolone 98%
5-Chloro-4-quinazolone
Formule: C₈H₅ClN₂O
MW: 180,5911 g/mol
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD02676498
CAS-nummer: 60233-66-1

Bestel nu

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR