4-Bromo-2-methoxypyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
APOSOR11605-25GEA 206 EUR
APOSOR11605-25G
4-Bromo-2-methoxypyridine
4-Bromo-2-methoxypyridine
Formule: C₆H₆BrNO
Smeltpunt: 25…26 °C
Opslagtemperatuur: Koelkast
MDL-nummer: MFCD08277268
CAS-nummer: 100367-39-3