4-(2-Bromophenylsulphonyl)morpholine
|
Waarschuwing
|
APOSOR11692-25GEA
0
EUR
APOSOR11692-25G
APOSOR11692-5G
4-(2-Bromophenylsulphonyl)morpholine
4-(2-Bromophenylsulphonyl)morpholine
Formule:
C₁₀H₁₂BrNO₃S Opslagtemperatuur: Koelkast |
MDL-nummer:
MFCD09340792 CAS-nummer: 688798-57-4 |