N-(4-Methoxybenzyl) 5-bromopicolinamide
Leverancier: Apollo Scientific
|
Waarschuwing
|
APOSOR11923-250MGEA
58.2
EUR
APOSOR11923-250MG
APOSOR11923-1G
N-(4-Methoxybenzyl) 5-bromopicolinamide
N-(4-Methoxybenzyl) 5-bromopicolinamide
Formule:
C₁₄H₁₃BrN₂O₂ MW: 321,1692 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD09801060 CAS-nummer: 951885-02-2 |