1-Boc-isonipecotic acid methyl ester 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
APOSOR11974-500GEA 0 EUR
APOSOR11974-500G APOSOR11974-100G APOSOR11974-25G
1-Boc-isonipecotic acid methyl ester 98%
1-Boc-isonipecotic acid methyl ester
Formule: C₁₂H₂₁NO₄
MW: 243,2994 g/mol
Smeltpunt: 35 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD02183584
CAS-nummer: 124443-68-1