Homovanillic acid 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
APOSOR13029-25GEA 123 EUR
APOSOR13029-25G APOSOR13029-5G
Homovanillic acid 99%
Homovanillic acid
Formule: (C₆H₃(OH)(OCH₃))CH₂COOH
MW: 182,18 g/mol
Smeltpunt: 140…145 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00004350
CAS-nummer: 306-08-1