4-Iodo-3-nitrophenol
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
APOSOR13076-25GEA 613 EUR
APOSOR13076-25G APOSOR13076-5G
4-Iodo-3-nitrophenol
4-Iodo-3-nitrophenol
Formule: C₆H₄INO₃
MW: 265,01 g/mol
Smeltpunt: 156 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD01320680
CAS-nummer: 113305-56-9
UN: 2811
ADR: 6.1,I