2-Amino-5-chloropyridine 98%

Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing

APOSOR13201-5GEA 0 EUR
APOSOR13201-5G APOSOR13201-25G APOSOR13201-100G
2-Amino-5-chloropyridine 98%
2-Amino-5-chloropyridine
Formule: C₅H₅ClN₂
MW: 128,56 g/mol
Kookpunt: 127…128 °C/11mmHg
Smeltpunt: 135…138 °C
Vlampunt: 160 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00006324
CAS-nummer: 1072-98-6
EINECS: 214-020-4

Bestel nu

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR