2,6-Dimethylpiperidin (mixture of cis- and trans-isomers)
Leverancier: Apollo Scientific
Gevaar
APOSOR13600-5GEA 14.7 EUR
APOSOR13600-5G
2,6-Dimethylpiperidin (mixture of cis- and trans-isomers)
2,6-Dimethylpiperidin (mixture of cis- and trans-isomers)
Formule: C₇H₁₅N
MW: 113,2 g/mol
Kookpunt: 126…129 °C
Smeltpunt: < –20 °C
Dichtheid: 0,832 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 11 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00066304
CAS-nummer: 504-03-0
EINECS: 207-981-6
UN: 2733
ADR: 3+8,II