6-Chloor-o-toluidine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
APOSOR13655-100GEA 114 EUR
APOSOR13655-100G APOSOR13655-500G APOSOR13655-25G
6-Chloor-o-toluidine 97%
6-Chloor-o-toluidine
Formule: C₇H₈ClN
MW: 141,6 g/mol
Kookpunt: 215 °C
Smeltpunt: 44540 °C
Dichtheid: 1,152 g/cm³ (25 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00007679
CAS-nummer: 87-63-8