4'-Chlorochalcone 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
APOSOR1381-5GEA 43.9 EUR
APOSOR1381-5G APOSOR1381-25G
4'-Chlorochalcone 98%
4'-Chlorochalcone
Formule: C₁₅H₁₁ClO
Smeltpunt: 97…101 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00016343
CAS-nummer: 956-02-5