4,6-Dichloropyrimidine-5-carbaldehyde 97%
Waarschuwing
APOSOR14207-5GEA 0 EUR
APOSOR14207-5G APOSOR14207-100G APOSOR14207-25G
4,6-Dichloropyrimidine-5-carbaldehyde 97%
4,6-Dichloropyrimidine-5-carbaldehyde
Formule: C₅H₂Cl₂N₂O
MW: 175,99 g/mol
Smeltpunt: 66…71 °C
Opslagtemperatuur: Koelkast
MDL-nummer: MFCD02257701
CAS-nummer: 5305-40-8