Ethyl imidazo[2,1-b]thiazole-6-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
APOSOR1447-1GEA 0 EUR
APOSOR1447-1G
Ethyl imidazo[2,1-b]thiazole-6-carboxylate
Ethyl imidazo[2,1-b]thiazole-6-carboxylate
Formule: C₈H₈N₂O₂S
Smeltpunt: 87…91 °C
Opslagtemperatuur: Koelkast
CAS-nummer: 64951-04-8