5-Chloro-1-pentyne 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Gevaar
APOSOR14511-5GEA 26.3 EUR
APOSOR14511-5G APOSOR14511-25G
5-Chloro-1-pentyne 98%
5-Chloro-1-pentyne
Formule: C₅H₇Cl
MW: 102,56 g/mol
Kookpunt: 67…69 °C/145mmHg
Dichtheid: 0,968 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 15 °C
Opslagtemperatuur: Koelkast
MDL-nummer: MFCD00001014
CAS-nummer: 14267-92-6
EINECS: 238-159-5
UN: 1993
ADR: 3,II