(R)-(-)-4-Benzyl-3-propionyl-2-oxazolidinone 97%
Leverancier: Apollo Scientific
APOSOR14534-10GEA 75.7 EUR
APOSOR14534-10G APOSOR14534-25G
(R)-(-)-4-Benzyl-3-propionyl-2-oxazolidinone 97%
(R)-(-)-4-Benzyl-3-propionyl-2-oxazolidinone
Formule: C₁₃H₁₅NO₃
MW: 233,2631 g/mol
Smeltpunt: 44…46 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00269687
CAS-nummer: 131685-53-5