5-Acetyl-2-bromopyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
APOSOR14930-1GEA 19 EUR
APOSOR14930-1G APOSOR14930-5G
5-Acetyl-2-bromopyridine 97%
5-Acetyl-2-bromopyridine
Formule: C₇H₆BrNO
MW: 200,03 g/mol
Smeltpunt: 124…128 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD04974527
CAS-nummer: 139042-59-4