4-Chloor-m-toluidine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
APOSOR15033-25GEA 102 EUR
APOSOR15033-25G APOSOR15033-100G
4-Chloor-m-toluidine 98%
4-Chloor-m-toluidine
Formule: C₇H₈ClN
MW: 141,6 g/mol
Smeltpunt: 82…85 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00066332
CAS-nummer: 7149-75-9
UN: 2239
ADR: 6.1,III