1-Boc-3-methylpiperazine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
APOSOR15641-25GEA 0 EUR
APOSOR15641-25G APOSOR15641-1G APOSOR15641-5G
1-Boc-3-methylpiperazine 97%
1-Boc-3-methylpiperazine
Formule: C₁₀H₂₀N₂O₂
MW: 200,28 g/mol
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD03001706
CAS-nummer: 120737-59-9